Tisk…
Formaldehyde 37% aqueous solution Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilization: 10 % MeOH
MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 949 CZK
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldehyde 37% aqueous solution Stabilised zS, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
MW: 30.03
Bod varu: -19.3
Bod tání: -92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003274
CAS číslo: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material