Tisk…
Jantaran dvojsodný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500
8.18601.0100EA 1100 CZK
8.18601.0100 8.18601.0500
Jantaran dvojsodný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Jantaran dvojsodný
Vzorec: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162.05
Hustota: 1.88 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002790
CAS číslo: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)