Tisk…
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18559.0050 8.18559.1000
8.18559.0050EA 7090 CZK
8.18559.0050 8.18559.1000
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013817
CAS číslo: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -40.0 °C
Molar Mass 125.13 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4393 (28 °C, 589 nm)
Density 1.072 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Cyanoacetic acid allyl ester
Hill Formula C6H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOCH2CH=CH2