Tisk…
(Chloromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 4650 CZK
8.18557.0025 8.18557.0100
(Chloromethyl)trimethylsilane, Sigma-Aldrich®
(Chloromethyl)trimethylsilane
Vzorec: ClH₂CSi(CH₃)₃
MW: 122,67 g/mol
Bod varu: 98 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8861 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000878
CAS číslo: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2985
ADR: 3 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.66 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)