Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18215.0250 8.18215.1000
8.18215.0250EA 2780 CZK
8.18215.0250 8.18215.1000
Tetrabutylammonium hydroxide 12,5% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009425
CAS číslo: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)