Tisk…
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylpropylenmočovina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18214.0100 8.18214.0500
8.18214.0100EA 2470 CZK
8.18214.0100 8.18214.0500
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006550
CAS číslo: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O