1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18212.0100
8.18212.0500
8.18212.0100EA
2500
CZK
8.18212.0100
8.18212.0500
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O Bod varu: 225,5 °C (1013 hPa) Bod tání: 8 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003188 CAS číslo: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03275 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 8.2 °C |
Molar Mass | 114.14 g/mol |
Boiling Point | 104 °C (20 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 114 °C |
Refractive Index | 1.472 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 8.4 %(V) |
Density | 1.056 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) neutral |
Ignition Point | 305 °C |
Synonyms | Dimethylethylene urea, DMI, DMEU |
Hill Formula | C5H10N2O |