Tisk…
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 7180 CZK
8.18154.0025 8.18154.0100
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Vzorec: C₂Cl₄O₂
MW: 197.83
Bod varu: 128
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015553
CAS číslo: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,03368