Tisk…

Levulinic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 918 CZK
8.14254.0100 8.14254.0500
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002796
CAS číslo: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05492

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR