Tisk…
Hydrogensiřičitan sodný 39% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium hydrogen sulphite
MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500
8.06356.1000EA 901 CZK
8.06356.1000 8.06356.2500
Hydrogensiřičitan sodný 39% aqueous solution zS, Sigma-Aldrich®
Hydrogensiřičitan sodný
Vzorec: HNaO₃S
MW: 104.06
Bod tání: 300
MDL Number: MFCD00167602
CAS číslo: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08731
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material