Tisk…
2,2'-Methyliminodiethanol for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N,N-Diethanolmethylamine, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol, AMIETOL M 12, MDEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05851.0100 8.05851.1000
8.05851.0100EA 1010 CZK
8.05851.0100 8.05851.1000
2,2'-Methyliminodiethanol for synthesis
2,2'-Methyliminodiethanol
Vzorec: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
MW: 119.16
Bod varu: 247
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1.04
Bod vzplanutí: 137
MDL Number: MFCD00002848
CAS číslo: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -21 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.026 hPa (40 °C)
Flash Point 137 °C
Refractive Index 1.4685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C