1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03581.0100
8.03581.0500
8.03581.0100EA
1010
CZK
8.03581.0100
8.03581.0500
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₂S MW: 228.32 Bod varu: 365 Bod tání: 150…153 °C Hustota: 1.3205 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004921 CAS číslo: 102-08-9 EINECS: 203-004-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,03366 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 150 - 153 °C |
Molar Mass | 228.31 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Density | 1.30 g/cm3 (20 °C) |