Tisk…
1,3-Diethyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03520.0250 8.03520.0050
8.03520.0250EA 1080 CZK
8.03520.0250 8.03520.0050
1,3-Diethyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethyl-2-thiourea
Vzorec: C₅H₁₂N₂S
Bod varu: 169 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…78 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004925
CAS číslo: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 38 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 132.22 g/mol
Bulk Density 735 kg/m3
Flash Point 186 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (38 g/l, H2O, 20 °C)