Tisk…
Diethylenglykolmonobutylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03129.1000 8.03129.2500
8.03129.1000EA 1110 CZK
8.03129.1000 8.03129.2500
Diethylenglykolmonobutylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglykolmonobutylether
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Bod varu: 230,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002881
CAS číslo: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 226 - 234 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4258 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 5.3 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 225 °C
Viscosity kinematic 6.2 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 1200