Tisk…
Cinnamaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02505.0005 8.02505.0250 8.02505.1000
8.02505.0005EA 790 CZK
8.02505.0005 8.02505.0250 8.02505.1000
Cinnamaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cinnamaldehyd
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007000
CAS číslo: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 127 °C (21 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.6219 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Synonyms trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
Hill Formula C9H8O
Chemical Formula C6H5CH=CHCHO