Tisk…
Methyl chloroacetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02413.0100 8.02413.1000
8.02413.0100EA 1010 CZK
8.02413.0100 8.02413.1000
Methyl chloroacetate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methyl chloroacetate
Vzorec: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Bod varu: 131 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000931
CAS číslo: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,06122
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C