Tisk…
Isobutyl chloroformate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250
8.02358.0100EA 1920 CZK
8.02358.0100 8.02358.0250
Isobutyl chloroformate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
Bod varu: 128,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000642
CAS číslo: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 (3, 8),II
Merck Index: 13,05156
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials