Tisk…

2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 1810 CZK
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 102…105 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004678
CAS číslo: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00447

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR