Tisk…
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 1150 CZK
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Vzorec: C₇H₆N₂S
Bod varu: 190…195 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 127…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005785
CAS číslo: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S