Ethylmetakrylát stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00579.0100
8.00579.0500
8.00579.0100EA
766
CZK
8.00579.0100
8.00579.0500
Ethylmetakrylát stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethylmetakrylát
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: –48 °C Hustota: 0,9158 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 20 °C |
MDL Number:
MFCD00009161 CAS číslo: 97-63-2 EINECS: 202-597-5 UN: 2277 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 5.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | -61 - -59 °C |
Molar Mass | 114.14 g/mol |
Boiling Point | 119 - 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 18 °C |
Refractive Index | 1.4128 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 %(V) |
Density | 0.913 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 329 °C |