N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC) derivatisation reagent, for gas chromatography, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10255.0005
1.10255.0025
1.10255.0005EA
2990
CZK
1.10255.0005
1.10255.0025
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC) derivatisation reagent, for gas chromatography, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Vzorec:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ MW: 257.4 Bod varu: 145 Bod tání: –41 °C Hustota: 0.96 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 34 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008269 CAS číslo: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 1993 ADR: 3 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Identity (IR) | Passes test |