Tisk…
EDTA didraselná sůl dihydrát analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04819.0100 1.04819.1000
1.04819.0100EA 2700 CZK
1.04819.0100 1.04819.1000
EDTA didraselná sůl dihydrát analytical reagent, Supelco®
EDTA didraselná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Bod tání: 272 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150036
CAS číslo: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)