Tisk…
Kyselina dusičná 60%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 19740 CZK
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Kyselina dusičná 60%, Ultrapure for trace analysis, Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: ∼120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material