Tisk…
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 3990 CZK
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophene-2-carbaldehyde, yellow liquid
Thiophene-2-carbaldehyde
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Vzorec: C₅H₄OS
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: ? 10 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C (lit.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005429
CAS číslo: 98-03-3
EINECS: 202-629-8