Tisk…
Diethylenglykolmonobutylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
M-Clarity™ quality level = MQ200
579963-1L 579963-18L 579963-4L
SIAL579963-1LEA 1150 CZK
SIAL579963-1L SIAL579963-18L SIAL579963-4L
Diethylenglykolmonobutylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglykolmonobutylether
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Bod varu: 230,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002881
CAS číslo: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556