Tisk…
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
81345-100 81345-50 81345-250 81345-25
CAYM81345-100EA 4540 CZK
CAYM81345-100 CAYM81345-50 CAYM81345-250 CAYM81345-25
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Bod tání: 176 °C
MDL Number: MFCD00159910
CAS číslo: 74209-34-0