Tisk…
7-Nitro-1H-indazole
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
81340-100 81340-50 81340-250 81340-500
CAYM81340-100EA 2490 CZK
CAYM81340-100 CAYM81340-50 CAYM81340-250 CAYM81340-500
7-Nitro-1H-indazole
7-Nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (293 °C)
MDL Number: MFCD00022789
CAS číslo: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4