Tisk…
Sodium butyrate
Dodavatel: Cayman Chemical
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 1320 CZK
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Vzorec: C₄H₇NaO₂
Bod tání: 244 °C
Hustota: 1,324 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00002816
CAS číslo: 156-54-7
EINECS: 205-857-6