Tisk…
EDTA disodium salt, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
7124.1000EA 1650 CZK
7124.1000 7124.9020
EDTA disodium salt, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003