Tisk…
Deoxycholát sodný
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 4220 CZK
A1531.0100 A1531.1000
Deoxycholát sodný
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7