Tisk…
Tricin
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 5130 CZK
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
Tricin
Tricin
Vzorec: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
MW: 179.17
Bod tání: 187
Hustota: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004277
CAS číslo: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724