Toluidinová modř O, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
0672-25GEA
14280
CZK
0672-25G
0672-50G
Toluidinová modř O, high purity
Toluidinová modř O
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
- Black-grey powder
Vzorec:
C₁₅H₁₆ClN₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011934 CAS číslo: 92-31-9 EINECS: 202-146-2 Merck Index: 12,09658 |
Výsledky specifikačního testu
Dye Content | >50.0% |
Em (626nm, Water) | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Color Index | 52040 |