Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
L20144.06 L20144.03
L20144.06EA 1880 CZK
L20144.06 L20144.03
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 202865-73-4 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 6288420 MDL No.: MFCD00142868
Vzorec: C₆H₃BrFI
MW: 300.9
Bod varu: 224…225 °C
Hustota: 1.33
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142868
CAS číslo: 202865-73-4