Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06 L19998.14
L19998.06EA 1540 CZK
L19998.06 L19998.14
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 99% CAS No.: 50919-06-7 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 72°/1mm MDL No.: MFCD00002887
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Bod varu: 72 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,045
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002887
CAS číslo: 50919-06-7