4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
L19879.03
L19879.06
L19879.03EA
1050
CZK
L19879.03
L19879.06
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 351003-54-8
Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S
Formula Weight: 324.41
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₂BrCl₃O₂S MW: 324.41 Bod tání: 42…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094651 CAS číslo: 351003-54-8 UN: 3261 ADR: 8 II |