4-Benzylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19873.03
L19873.06
L19873.03EA
1840
CZK
L19873.03
L19873.06
4-Benzylaniline ≥98%
4-Benzylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 1135-12-2
Molecular Formula: C13H13N
Formula Weight: 183.25
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 142-144°/1mm
MDL No.: MFCD00047861
Vzorec:
C₁₃H₁₃N Bod varu: 142…144 °C (1 mmHg) Bod tání: 35…38 °C Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047861 CAS číslo: 1135-12-2 |