2-Aminoisonicotinonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19841.03
L19841.06
L19841.14
L19841.03EA
1460
CZK
L19841.03
L19841.06
L19841.14
2-Aminoisonicotinonitrile 97%
2-Aminoisonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 42182-27-4
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 386393
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03791310
Vzorec:
C₆H₅N₃ Bod tání: 148…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03791310 CAS číslo: 42182-27-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |