1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19763.04
L19763.09
L19763.18
L19763.04EA
1660
CZK
L19763.04
L19763.09
L19763.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 143314-16-3
Molecular Formula: C6H11BF4N2
Formula Weight: 197.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: 15°
MDL No.: MFCD00216668
Vzorec:
C₆H₁₁BF₄N₂ Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa) Bod tání: 15 °C Hustota: 1,280 Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00216668 CAS číslo: 143314-16-3 |