Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
L19761.09 L19761.18
L19761.09EA 1550 CZK
L19761.09 L19761.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 65039-08-9 Molecular Formula: C6H11BrN2 Formula Weight: 191.07 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD03427610
Vzorec: C₆H₁₁BrN₂
MW: 191.07
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427610
CAS číslo: 65039-08-9