Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19749.09 L19749.18
L19749.09EA 1440 CZK
L19749.09 L19749.18
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 96%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 96% CAS No.: 79917-90-1 Molecular Formula: C8H15ClN2 Formula Weight: 174.67 Melting Point: ca 73° MDL No.: MFCD03095425
Vzorec: C₈H₁₅ClN₂
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 73 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095425
CAS číslo: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III