Tisk…
1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoroiodobenzene
L19510.03 L19510.06
L19510.03EA 1160 CZK
L19510.03 L19510.06
1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98%
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 2265-91-0 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 173-174° Beilstein Reference: 2041185 MDL No.: MFCD03094155
Vzorec: C₆H₃F₂I
Bod varu: 173…174 °C
Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094155
CAS číslo: 2265-91-0