Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19447.03 L19447.MD
L19447.03EA 5190 CZK
L19447.03 L19447.MD
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 20857-47-0 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1684576 MDL No.: MFCD00128904
Vzorec: C₇H₃F₆N
MW: 215.1
Bod varu: 117…118 °C
Bod tání: 35…38 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128904
CAS číslo: 20857-47-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II