2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19446.03
L19446.MD
L19446.03EA
2560
CZK
L19446.03
L19446.MD
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 455-00-5
Molecular Formula: C7H3F6N
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 67°(153°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 82°/18mm
Beilstein Reference: 188806
MDL No.: MFCD00236675
Vzorec:
C₇H₃F₆N Bod varu: 82 °C (18 mmHg) Bod tání: 55…58 °C Bod vzplanutí: 67 °C (153 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236675 CAS číslo: 455-00-5 |