Tisk…
1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
L19396.06 L19396.03 L19396.14
L19396.06EA 4290 CZK
L19396.06 L19396.03 L19396.14
1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
1-(4-Pyridyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 1008-91-9 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Melting Point: 136-141° Boiling Point: 195-200°/0.3mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00040745
Vzorec: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Bod varu: 195…200 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 136…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040745
CAS číslo: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
ADR: 8,III