Tisk…
6-Aminonicotinonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
L19282.06 L19282.14
L19282.06EA 1150 CZK
L19282.06 L19282.14
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4214-73-7 Molecular Formula: C6H5N3 Formula Weight: 119.13 Melting Point: 159-164° Boiling Point: 240-250°/15mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00128902
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Bod varu: 240…250 °C (15 mmHg)
Bod tání: 159…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128902
CAS číslo: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III