1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19087.09
L19087.18
L19087.09EA
4530
CZK
L19087.09
L19087.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-65-6
Molecular Formula: C8H15BF4N2
Formula Weight: 226.03
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4220
MDL No.: MFCD03095449
Vzorec:
C₈H₁₅BF₄N₂ Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa) Bod tání: –71 °C Hustota: 1,210 Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095449 CAS číslo: 174501-65-6 |