Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19086.22 L19086.06 L19086.14
L19086.22EA 10160 CZK
L19086.22 L19086.06 L19086.14
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 174501-64-5 Molecular Formula: C8H15F6N2P Formula Weight: 284.19 Refractive Index: 1.4115 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 350° Merck Reference: 14,1581 MDL No.: MFCD03093295
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
Bod varu: >350 °C
Bod tání: 8…10 °C
Hustota: 1,365
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093295
CAS číslo: 174501-64-5
Merck Index: 14,1581