Tisk…
Kyselina benzensulfonová ∼75% (w/w) in aqueous solution, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
L19077.AKEA 759 CZK
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
Kyselina benzensulfonová ∼75% (w/w) in aqueous solution, Technical Grade
Kyselina benzensulfonová
CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 MDL No.: MFCD00011689
Vzorec: C₆H₆O₃S
MW: 158.18
Bod varu: 319
Bod tání: 50
Hustota: 1.30
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011689
CAS číslo: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2586
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1070