5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18360.06
L18360.14
L18360.06EA
3920
CZK
L18360.06
L18360.14
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 32779-36-5
Molecular Formula: C4H2BrClN2
Formula Weight: 193.43
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 95°/15mm
MDL No.: MFCD00483232
Vzorec:
C₄H₂BrClN₂ Bod varu: 95 °C (15 mmHg) Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00483232 CAS číslo: 32779-36-5 |