Tisk…
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18080.03 L18080.06
L18080.03EA 1340 CZK
L18080.03 L18080.06
3-(3-Bromophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 42287-90-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 63-65° Beilstein Reference: 2362753
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310792
CAS číslo: 42287-90-1